Methyl6-Bromnicotinat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 6-bromonicotinate
OR9561-25G OR9561-5G
APOSOR9561-25GEA 502 DKK
APOSOR9561-25G APOSOR9561-5G
Methyl6-Bromnicotinat 97%
Methyl6-Bromnicotinat
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molekylvægt: 216.03 g/mol
Smeltepunkt: 106…110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972371
CAS-nummer: 26218-78-0