3-Oxopentanoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR956096-1G OR956096-5G
APOSOR956096-1GEA 994 DKK
APOSOR956096-1G APOSOR956096-5G
3-Oxopentanoic acid 98%
3-Oxopentanoic acid
Formel: C₅H₈O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11040434
CAS-nummer: 10191-25-0