Methyl-2-amino-2-cyclopropylacetate hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR955907-1G OR955907-5G
APOSOR955907-1GEA 527 DKK
APOSOR955907-1G APOSOR955907-5G
Methyl-2-amino-2-cyclopropylacetate hydrochloride 95%
Methyl-2-amino-2-cyclopropylacetate hydrochloride
Formel: C₆H₁₂ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12031219
CAS-nummer: 535936-86-8