Methyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR955705-10G OR955705-1G OR955705-5G
APOSOR955705-10GEA 6490 DKK
APOSOR955705-10G APOSOR955705-1G APOSOR955705-5G
Methyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 96%
Methyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formel: C₈H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01553045
CAS-nummer: 52459-90-2