Methyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR955457-1G OR955457-5G
APOSOR955457-1GEA 1480 DKK
APOSOR955457-1G APOSOR955457-5G
Methyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Methyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11053755
CAS-nummer: 5952-93-2