4-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR9551-1G OR9551-5G
APOSOR9551-1GEA 881 DKK
APOSOR9551-1G APOSOR9551-5G
4-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
4-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₁BClNO₃
Smeltepunkt: 173…175 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08436019
CAS-nummer: 874460-05-6