N-(2-Cyanoethyl)-N-ethyl-m-toluidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-(N-Ethyl-m-toluidino)propionitrile, 3-[Ethyl(3-methylphenyl)amino]propionitrile
OR954965-1G OR954965-5G
APOSOR954965-1GEA 1260 DKK
APOSOR954965-1G APOSOR954965-5G
N-(2-Cyanoethyl)-N-ethyl-m-toluidine 95%
N-(2-Cyanoethyl)-N-ethyl-m-toluidine
Formel: C₁₂H₁₆N₂
Molekylvægt: 188.27 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00019859
CAS-nummer: 148-69-6