3-Aminopyridin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9548-100G OR9548-250G
APOSOR9548-100GEA 218 DKK
APOSOR9548-100G APOSOR9548-250G
3-Aminopyridin 99%
3-Aminopyridine
Formel: C₅H₆N₂
Kogepunkt: 250…252 °C
Smeltepunkt: 57…60 °C
Flammepunkt: 88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006400
CAS-nummer: 462-08-8
EINECS: 207-322-2
UN nummer: 2671
ADR: 6.1,II