Biphenyl-4-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR954761-100G OR954761-500G
APOSOR954761-100GEA 0 DKK
APOSOR954761-100G APOSOR954761-500G
Biphenyl-4-ol 98%
Biphenyl-4-ol
Formel: C₁₂H₁₀O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002347
CAS-nummer: 92-69-3