7-Hydroxy-4-methoxymethylcoumarin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9546-1G OR9546-5G
APOSOR9546-1GEA 818 DKK
APOSOR9546-1G APOSOR9546-5G
7-Hydroxy-4-methoxymethylcoumarin
7-Hydroxy-4-methoxymethylcoumarin
Formel: C₁₁H₁₀O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052607
CAS-nummer: 157101-77-4