2-Methylthiobenzamid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Methylbenzothioamide, Thio-o-toluamide
OR954583-100G OR954583-25G
APOSOR954583-100GEA 3270 DKK
APOSOR954583-100G APOSOR954583-25G
2-Methylthiobenzamid 98%
2-Methylthiobenzamid
Formel: C₈H₉NS
Molekylvægt: 151.23
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03945350
CAS-nummer: 53515-19-8