Acetoacetanilid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Oxo-N-phenyl butamide, 3-Oxo-N-phenyl butanamide
OR954560-100G OR954560-1KG OR954560-500G
APOSOR954560-100GEA 933 DKK
APOSOR954560-100G APOSOR954560-1KG APOSOR954560-500G
Acetoacetanilid 98%
Acetoacetanilid
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008780
CAS-nummer: 102-01-2