2-(2-Chlorophenyl)thioacetamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(2-Chlorophenyl)ethanethioamide
OR954558-10G OR954558-1G OR954558-5G
APOSOR954558-10GEA 5670 DKK
APOSOR954558-10G APOSOR954558-1G APOSOR954558-5G
2-(2-Chlorophenyl)thioacetamide 98%
2-(2-Chlorophenyl)thioacetamide
Formel: C₈H₈ClNS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00278248
CAS-nummer: 673476-96-5