3-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (3-((2-Chloroethyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR9545-1G OR9545-5G
APOSOR9545-1GEA 881 DKK
APOSOR9545-1G APOSOR9545-5G
3-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
3-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₁BClNO₃
Smeltepunkt: 250…252 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08436013
CAS-nummer: 874288-12-7