4-Brom-3-methoxybenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9543-5G OR9543-25G
APOSOR9543-5GEA 273 DKK
APOSOR9543-5G APOSOR9543-25G
4-Brom-3-methoxybenzoesyre 98%
4-Brom-3-methoxybenzoesyre
Formel: C₈H₇BrO₃
Molekylvægt: 231.05 g/mol
Smeltepunkt: 221…224 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08436017
CAS-nummer: 56256-14-5