5-Brom-3-pyridinboronsyre 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9542-1G OR9542-5G
APOSOR9542-1GEA 0 DKK
APOSOR9542-1G APOSOR9542-5G
5-Brom-3-pyridinboronsyre 96%
5-Brom-3-pyridinboronsyre
Formel: C₅H₅BBrNO₂
Smeltepunkt: 260 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02685634
CAS-nummer: 452972-09-7