3-(Benzyloxy)propan-1-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR954152-1G OR954152-250MG
APOSOR954152-1GEA 2460 DKK
APOSOR954152-1G APOSOR954152-250MG
3-(Benzyloxy)propan-1-amine 95%
3-(Benzyloxy)propan-1-amine
Formel: C₁₀H₁₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07339550
CAS-nummer: 16728-64-6