Methyl-4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR954127-1G OR954127-250MG
APOSOR954127-1GEA 4310 DKK
APOSOR954127-1G APOSOR954127-250MG
Methyl-4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate 97%
Methyl-4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
Formel: C₈H₁₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100237
CAS-nummer: 362703-30-8