(Indan-5-yloxy)acetic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR954050-10G OR954050-1G OR954050-5G
APOSOR954050-10GEA 7520 DKK
APOSOR954050-10G APOSOR954050-1G APOSOR954050-5G
(Indan-5-yloxy)acetic acid 96%
(Indan-5-yloxy)acetic acid
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01672404
CAS-nummer: 1878-58-6