Methyl4-Brom-3-methoxybenzoat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-3-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-bromo-3-methoxybenzoate
OR9540-1G OR9540-25G OR9540-5G
APOSOR9540-1GEA 164 DKK
APOSOR9540-1G APOSOR9540-25G APOSOR9540-5G
Methyl4-Brom-3-methoxybenzoat 98%
Methyl4-Brom-3-methoxybenzoat
Formel: C₉H₉BrO₃
Smeltepunkt: 58…61 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08436018
CAS-nummer: 17100-63-9