4,6-Dimethylbenzothiazol-2-ylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953987-10G OR953987-1G OR953987-5G
APOSOR953987-10GEA 4860 DKK
APOSOR953987-10G APOSOR953987-1G APOSOR953987-5G
4,6-Dimethylbenzothiazol-2-ylamine 98%
4,6-Dimethylbenzothiazol-2-ylamine
Formel: C₉H₁₀N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00659246
CAS-nummer: 64036-71-1