1-Cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953972-1G OR953972-5G
APOSOR953972-1GEA 1530 DKK
APOSOR953972-1G APOSOR953972-5G
1-Cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1-Cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04309657
CAS-nummer: 640264-45-5