4-[(Methylamino)methyl]benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953944-1G OR953944-5G
APOSOR953944-1GEA 502 DKK
APOSOR953944-1G APOSOR953944-5G
4-[(Methylamino)methyl]benzonitrile 98%
4-[(Methylamino)methyl]benzonitrile
Formel: C₉H₁₀N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09738490
CAS-nummer: 34403-48-0