2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl butyrate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Methyl-5-oxocyclopent-1-en-1-yl butyrate, Butyric Acid 2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl Ester
OR953884-1G OR953884-5G
APOSOR953884-1GEA 393 DKK
APOSOR953884-1G APOSOR953884-5G
2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl butyrate 95%
2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl butyrate
Formel: C₁₀H₁₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00798052
CAS-nummer: 68227-51-0