5-Benzylthiazol-2-ylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953871-1G OR953871-5G
APOSOR953871-1GEA 1700 DKK
APOSOR953871-1G APOSOR953871-5G
5-Benzylthiazol-2-ylamine 95%
5-Benzylthiazol-2-ylamine
Formel: C₁₀H₁₀N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00547831
CAS-nummer: 121952-97-4