3-(Methanesulphonylamino)benzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953833-1G OR953833-5G
APOSOR953833-1GEA 1260 DKK
APOSOR953833-1G APOSOR953833-5G
3-(Methanesulphonylamino)benzonitrile 95%
3-(Methanesulphonylamino)benzonitrile
Formel: C₈H₈N₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00116199
CAS-nummer: 50790-30-2