3-Bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9538-10G OR9538-1G OR9538-5G
APOSOR9538-10GEA 2080 DKK
APOSOR9538-10G APOSOR9538-1G APOSOR9538-5G
3-Bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
3-Bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Formel: C₂BrClN₂S
Molekylvægt: 199.45 g/mol
Kogepunkt: 192…194 °C
Smeltepunkt: 24…25 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00799287
CAS-nummer: 37159-60-7