Imidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953792-1G OR953792-250MG
APOSOR953792-1GEA 959 DKK
APOSOR953792-1G APOSOR953792-250MG
Imidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde 95%
Imidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06739249
CAS-nummer: 56671-67-1