2-Chloro-4-iodo-5-methylpyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR953758-250MG OR953758-1G
APOSOR953758-250MGEA 284 DKK
APOSOR953758-250MG APOSOR953758-1G
2-Chloro-4-iodo-5-methylpyridine 95%
2-Chloro-4-iodo-5-methylpyridine
Formel: C₆H₅ClIN
Molekylvægt: 253.47 g/mol
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD16610529
CAS-nummer: 1197957-18-8