3-Amino-4-methylpyridazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953732-1G OR953732-250MG
APOSOR953732-1GEA 4350 DKK
APOSOR953732-1G APOSOR953732-250MG
3-Amino-4-methylpyridazine 95%
3-Amino-4-methylpyridazine
Formel: C₅H₇N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08460975
CAS-nummer: 90568-15-3