1-Methyl-1H-indole-6-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953712-1G OR953712-250MG
APOSOR953712-1GEA 665 DKK
APOSOR953712-1G APOSOR953712-250MG
1-Methyl-1H-indole-6-carbaldehyde 95%
1-Methyl-1H-indole-6-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₉NO
Molekylvægt: 159.19 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08690251
CAS-nummer: 21005-45-8