4-Brom-2-methylbenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9537-100G OR9537-25G OR9537-500G
APOSOR9537-100GEA 589 DKK
APOSOR9537-100G APOSOR9537-25G APOSOR9537-500G
4-Brom-2-methylbenzoesyre
4-Brom-2-methylbenzoesyre
Formel: C₈H₇BrO₂
Smeltepunkt: 180…184 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040905
CAS-nummer: 68837-59-2
EINECS: 272-437-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III