Ethyl-DL-leucate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953661-25G OR953661-5G
APOSOR953661-25GEA 3490 DKK
APOSOR953661-25G APOSOR953661-5G
Ethyl-DL-leucate 95%
Ethyl-DL-leucate
Formel: C₈H₁₆O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 10348-47-7