(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953579-1G OR953579-5G
APOSOR953579-1GEA 480 DKK
APOSOR953579-1G APOSOR953579-5G
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine 95%
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine
Formel: C₁₂H₁₈N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191310
CAS-nummer: 169749-99-9