N-(2-Chlorophenyl)-2-cyanoacetamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953558-1G OR953558-5G
APOSOR953558-1GEA 1630 DKK
APOSOR953558-1G APOSOR953558-5G
N-(2-Chlorophenyl)-2-cyanoacetamide 95%
N-(2-Chlorophenyl)-2-cyanoacetamide
Formel: C₉H₇ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00463630
CAS-nummer: 50982-66-6