Quinolin-8-ylacetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953534-100MG
OR953534-1G
OR953534-250MG
APOSOR953534-100MGEA
3170
DKK
APOSOR953534-100MG
APOSOR953534-1G
APOSOR953534-250MG
Quinolin-8-ylacetic acid 95%
Quinolin-8-ylacetic acid
Formel:
C₁₁H₉NO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08691265 CAS-nummer: 152150-04-4 |