Ethyl-2,4-dimethylbenzoate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953516-100G OR953516-25G OR953516-5G
APOSOR953516-100GEA 1970 DKK
APOSOR953516-100G APOSOR953516-25G APOSOR953516-5G
Ethyl-2,4-dimethylbenzoate 96%
Ethyl-2,4-dimethylbenzoate
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015438
CAS-nummer: 33499-42-2