(R)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Rasagiline, (1R)-N-prop-2-ynylindan-1-amine
OR953478-10G OR953478-1G OR953478-5G
APOSOR953478-10GEA 0 DKK
APOSOR953478-10G APOSOR953478-1G APOSOR953478-5G
(R)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine 95%
(R)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
Formel: C₁₂H₁₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00866571
CAS-nummer: 136236-51-6