Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953465-1G OR953465-5G
APOSOR953465-1GEA 327 DKK
APOSOR953465-1G APOSOR953465-5G
Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel: C₈H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04122505
CAS-nummer: 7126-57-0