(2-Chlorophenyl)acetamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
2-(2-Chlorophenyl)acetamide
OR953412-1G
OR953412-5G
APOSOR953412-1GEA
436
DKK
APOSOR953412-1G
APOSOR953412-5G
(2-Chlorophenyl)acetamide 98%
(2-Chlorophenyl)acetamide
Formel:
C₈H₈ClNO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00176724 CAS-nummer: 10268-06-1 |