[2-(1-Methylpiperidin-4-yl)ethyl]amine dihydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(1-Methylpiperidin-4-yl)ethanamine
OR953396-1G OR953396-5G
APOSOR953396-1GEA 1640 DKK
APOSOR953396-1G APOSOR953396-5G
[2-(1-Methylpiperidin-4-yl)ethyl]amine dihydrochloride 95%
[2-(1-Methylpiperidin-4-yl)ethyl]amine dihydrochloride
Formel: C₈H₂₀Cl₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09455608
CAS-nummer: 20845-38-9