4-Acetyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953395-1G OR953395-250MG
APOSOR953395-1GEA 2460 DKK
APOSOR953395-1G APOSOR953395-250MG
4-Acetyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
4-Acetyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02571849
CAS-nummer: 16168-93-7