1-Cyclopropyl-1-phenylmethanamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR953381-250MG OR953381-1G OR953381-5G
APOSOR953381-250MGEA 785 DKK
APOSOR953381-250MG APOSOR953381-1G APOSOR953381-5G
1-Cyclopropyl-1-phenylmethanamine 97%
1-Cyclopropyl-1-phenylmethanamine
Formel: C₁₀H₁₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05191945
CAS-nummer: 23459-38-3