(3-Chlorphenyl)eddikesyreethylester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953372-25G OR953372-5G
APOSOR953372-25GEA 719 DKK
APOSOR953372-25G APOSOR953372-5G
(3-Chlorphenyl)eddikesyreethylester 98%
(3-Chlorphenyl)eddikesyreethylester
Formel: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₂CH₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07787498
CAS-nummer: 14062-29-4