4-(2-Thienyl)smørsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(Thiophen-2-yl)butanoic acid
OR953352-100G OR953352-25G OR953352-5G
APOSOR953352-100GEA 6490 DKK
APOSOR953352-100G APOSOR953352-25G APOSOR953352-5G
4-(2-Thienyl)smørsyre 97%
4-(2-Thienyl)smørsyre
Formel: C₈H₁₀O₂S
Molekylvægt: 170.23 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005463
CAS-nummer: 4653-11-6