3-Aminopiperidin-2-one 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953224-1G OR953224-25G OR953224-5G OR953224-0.8G
APOSOR953224-1GEA 458 DKK
APOSOR953224-1G APOSOR953224-25G APOSOR953224-5G APOSOR953224-0.8G
3-Aminopiperidin-2-one 96%
3-Aminopiperidin-2-one
Formel: C5H10N2O
Kogepunkt: 125…135 °C
Smeltepunkt: 49…52 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD06809610
CAS-nummer: 1892-22-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity 96%