Methyl-3-morpholinecarboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR953214-1G OR953214-250MG OR953214-5G
APOSOR953214-1GEA 1260 DKK
APOSOR953214-1G APOSOR953214-250MG APOSOR953214-5G
Methyl-3-morpholinecarboxylate 98%
Methyl-3-morpholinecarboxylate
Formel: C₆H₁₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038676
CAS-nummer: 126264-49-1