3-Ethylanilin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953182-100G OR953182-25G
APOSOR953182-100GEA 1700 DKK
APOSOR953182-100G APOSOR953182-25G
3-Ethylanilin 95%
3-Ethylanilin
Formel: C₈H₁₁N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007818
CAS-nummer: 587-02-0