Ethyl (4-methylpiperazin-1-yl)acetate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953168-10G OR953168-1G OR953168-5G
APOSOR953168-10GEA 5670 DKK
APOSOR953168-10G APOSOR953168-1G APOSOR953168-5G
Ethyl (4-methylpiperazin-1-yl)acetate 98%
Ethyl (4-methylpiperazin-1-yl)acetate
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01755876
CAS-nummer: 28920-67-4