Methyl-3-nitrophenylacetate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953022-1G OR953022-5G
APOSOR953022-1GEA 420 DKK
APOSOR953022-1G APOSOR953022-5G
Methyl-3-nitrophenylacetate 97%
Methyl-3-nitrophenylacetate
Formel: C₉H₉NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08669939
CAS-nummer: 10268-12-9